Iron(II) tetrafluoroborate hexahydrate 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Ferrous tetrafluoroborate
Formule:
2(BF₄)·Fe·6H₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00192235 Numéro CAS: 13877-16-2 UN: 3260 ADR: 8,II |