Imprimer
5-Bromo-6-fluoro-1H-benzimidazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC49540-1G PC49540-250MG
APOSPC49540-1GEA 102 EUR
APOSPC49540-1G APOSPC49540-250MG
5-Bromo-6-fluoro-1H-benzimidazole
5-Bromo-6-fluoro-1H-benzimidazole
Formule: C₇H₄BrFN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11846341
Numéro CAS: 1008360-84-6