Imprimer
2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-(Trifluoromethyl)salicylaldehyde, 2-Formyl-3-hydroxybenzotrifluoride, 2-Formyl-3-(trifluoromethyl)phenol
PC49535-1G PC49535-250MG PC49535-5G
APOSPC49535-1GEA 77 EUR
APOSPC49535-1G APOSPC49535-250MG APOSPC49535-5G
2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₅F₃O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD16999701
Numéro CAS: 58914-35-5