Imprimer
4-(1-Hydroxy-2,2,2-trifluoroethyl)piperidine oxalate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(Piperidin-4-yl)-2,2,2-trifluoroethan-1-ol ethane-1,2-dioate
PC49515-1G PC49515-250MG
APOSPC49515-1GEA 1500 EUR
APOSPC49515-1G APOSPC49515-250MG
4-(1-Hydroxy-2,2,2-trifluoroethyl)piperidine oxalate
4-(1-Hydroxy-2,2,2-trifluoroethyl)piperidine oxalate
Formule: C₉H₁₄F₃NO₅
Poids moléculaire: 273.21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18909670
Numéro CAS: 1298094-30-0