2-Bromo-4,5-difluorobenzyl bromide
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
1-Bromo-2-(bromomethyl)-4,5-difluorobenzene, α,2-Dibromo-4,5-difluorotoluene
Formule:
C₇H₄Br₂F₂ Point éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD18909668 Numéro CAS: 647862-95-1 UN: 3261 ADR: 8,III |