Imprimer
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzyl bromide 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-Bromo-5-(bromomethyl)-2,3,4-trifluorobenzene
PC49489-1G PC49489-250MG PC49489-5G
APOSPC49489-1GEA 58 EUR
APOSPC49489-1G APOSPC49489-250MG APOSPC49489-5G
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzyl bromide 95%
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzyl bromide
Formule: C₇H₃Br₂F₃
Poids moléculaire: 303.902 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12756772
Numéro CAS: 1260832-85-6
UN: 3265
ADR: 8 III