Imprimer
1-(6-Bromo-4-chloro-2,3-difluoro-phenyl)ethanone 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC49472-1G PC49472-250MG
APOSPC49472-1GEA 609 EUR
APOSPC49472-1G APOSPC49472-250MG
1-(6-Bromo-4-chloro-2,3-difluoro-phenyl)ethanone 95%
1-(6-Bromo-4-chloro-2,3-difluoro-phenyl)ethanone
Formule: C₈H₄BrClF₂O
Poids moléculaire: 269.471 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 2416368-69-7