Imprimer
6-Bromo-4-chloro-2,3-difluorobenzoic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC49471-1G PC49471-250MG PC49471-5G
APOSPC49471-1GEA 575 EUR
APOSPC49471-1G APOSPC49471-250MG APOSPC49471-5G
6-Bromo-4-chloro-2,3-difluorobenzoic acid 95%
6-Bromo-4-chloro-2,3-difluorobenzoic acid
Formule: C₇H₂BrClF₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32662394
Numéro CAS: 2414146-36-2