Imprimer
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC49465-1G PC49465-250MG PC49465-5G
APOSPC49465-1GEA 226 EUR
APOSPC49465-1G APOSPC49465-250MG APOSPC49465-5G
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formule: C₉H₆F₃NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11036389
Numéro CAS: 199469-91-5