Imprimer
6-Bromo-4-chloro-2,3-difluorobenzaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC49462-1G PC49462-250MG
APOSPC49462-1GEA 405 EUR
APOSPC49462-1G APOSPC49462-250MG
6-Bromo-4-chloro-2,3-difluorobenzaldehyde 95%
6-Bromo-4-chloro-2,3-difluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₂BrClF₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32662403
Numéro CAS: 2514941-95-6