Imprimer
6-Bromo-4-chloro-2,3-difluorophenol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC49461-1G PC49461-250MG PC49461-5G
APOSPC49461-1GEA 455 EUR
APOSPC49461-1G APOSPC49461-250MG APOSPC49461-5G
6-Bromo-4-chloro-2,3-difluorophenol 95%
6-Bromo-4-chloro-2,3-difluorophenol
Formule: C₆H₂BrClF₂O
Poids moléculaire: 243.433 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD32662402
Numéro CAS: 1935997-11-7