Imprimer
2-Bromo-4,6-difluorobenzaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC49452-1G PC49452-250MG PC49452-5G
APOSPC49452-1GEA 284 EUR
APOSPC49452-1G APOSPC49452-250MG APOSPC49452-5G
2-Bromo-4,6-difluorobenzaldehyde 95%
2-Bromo-4,6-difluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₃BrF₂O
Poids moléculaire: 220.999 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18642940
Numéro CAS: 154650-59-6