Imprimer
Methyl 3-(chlorosulphonyl)-4-fluorobenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC49447-1G PC49447-250MG PC49447-5G
APOSPC49447-1GEA 335 EUR
APOSPC49447-1G APOSPC49447-250MG APOSPC49447-5G
Methyl 3-(chlorosulphonyl)-4-fluorobenzoate
Methyl 3-(chlorosulphonyl)-4-fluorobenzoate
Formule: C₈H₆ClFO₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11650667
Numéro CAS: 1099660-67-9
UN: 3261
ADR: 8,III