2-Bromo-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenol 96%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₇H₃BrF₄O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD28739065 Numéro CAS: 1610471-16-3 UN: 3265 ADR: 8,III |