Imprimer
2-Bromo-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC49435-1G PC49435-250MG PC49435-5G
APOSPC49435-1GEA 24.8 EUR
APOSPC49435-1G APOSPC49435-250MG APOSPC49435-5G
2-Bromo-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
2-Bromo-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₃BrF₄O
Poids moléculaire: 271.006 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31665800
Numéro CAS: 2092468-34-1