Imprimer
2-Bromo-6-chloro-4-fluorobenzoic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC49434-1G PC49434-250MG
APOSPC49434-1GEA 609 EUR
APOSPC49434-1G APOSPC49434-250MG
2-Bromo-6-chloro-4-fluorobenzoic acid 95%
2-Bromo-6-chloro-4-fluorobenzoic acid
Formule: C₇H₃BrClFO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28733903
Numéro CAS: 1695489-54-3