Imprimer
5-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)thiophene-2-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC49428-1G PC49428-250MG PC49428-5G
APOSPC49428-1GEA 209 EUR
APOSPC49428-1G APOSPC49428-250MG APOSPC49428-5G
5-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)thiophene-2-carboxylic acid
5-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)thiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₇F₃O₃S
Poids moléculaire: 288.242 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12739572
Numéro CAS: 1039859-73-8