Imprimer
2-Cyclopropyl-5-fluoroaniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC49423-1G PC49423-250MG PC49423-5G
APOSPC49423-1GEA 77 EUR
APOSPC49423-1G APOSPC49423-250MG APOSPC49423-5G
2-Cyclopropyl-5-fluoroaniline
2-Cyclopropyl-5-fluoroaniline
Formule: C₉H₁₀FN
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD30322597
Numéro CAS: 1538364-89-4