Imprimer
4-Cyclopropyl-3-fluoroaniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC49420-1G PC49420-250MG PC49420-5G
APOSPC49420-1GEA 493 EUR
APOSPC49420-1G APOSPC49420-250MG APOSPC49420-5G
4-Cyclopropyl-3-fluoroaniline
4-Cyclopropyl-3-fluoroaniline
Formule: C₉H₁₀FN
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD14585553
Numéro CAS: 1208083-48-0