2-Cyclopropyl-3-fluoroaniline
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₁₀FN Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD31793572 Numéro CAS: 2366994-64-9 |