Imprimer
5-Cyclopropyl-2-fluoroaniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC49417-1G PC49417-250MG PC49417-5G
APOSPC49417-1GEA 75.4 EUR
APOSPC49417-1G APOSPC49417-250MG APOSPC49417-5G
5-Cyclopropyl-2-fluoroaniline
5-Cyclopropyl-2-fluoroaniline
Formule: C₉H₁₀FN
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD24645335
Numéro CAS: 1374298-69-7