Imprimer
2-Cyclopropyl-1-fluoro-4-nitrobenzene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC49413-1G PC49413-250MG PC49413-5G
APOSPC49413-1GEA 476 EUR
APOSPC49413-1G APOSPC49413-250MG APOSPC49413-5G
2-Cyclopropyl-1-fluoro-4-nitrobenzene
2-Cyclopropyl-1-fluoro-4-nitrobenzene
Formule: C₉H₈FNO₂
Poids moléculaire: 181.164 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD31793569
Numéro CAS: 2366994-57-0