Imprimer
2-Cyclopropyl-1-fluoro-3-nitrobenzene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC49409-1G PC49409-250MG PC49409-5G
APOSPC49409-1GEA 30.6 EUR
APOSPC49409-1G APOSPC49409-250MG APOSPC49409-5G
2-Cyclopropyl-1-fluoro-3-nitrobenzene
2-Cyclopropyl-1-fluoro-3-nitrobenzene
Formule: C₉H₈FNO₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD31793565
Numéro CAS: 2366994-55-8