1-Cyclopropyl-3-fluoro-2-nitrobenzene
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₈FNO₂ Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD31793564 Numéro CAS: 2366994-61-6 |