Imprimer
3-Nitro-6-bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC49400-1G PC49400-250MG
APOSPC49400-1GEA 188 EUR
APOSPC49400-1G APOSPC49400-250MG
3-Nitro-6-bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
3-Nitro-6-bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₇H₃BrFN₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31745720
Numéro CAS: 2379918-59-7