Imprimer
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Bromo-1-(bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene
PC49388-1G PC49388-5G PC49388-25G
APOSPC49388-1GEA 134 EUR
APOSPC49388-1G APOSPC49388-5G APOSPC49388-25G
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₈H₅Br₂F₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13185412
Numéro CAS: 1214372-35-6
UN: 3265
ADR: 8,III