Imprimer
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): [2-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl]methanol, (2-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC49387-1G PC49387-5G
APOSPC49387-1GEA 464 EUR
APOSPC49387-1G APOSPC49387-5G
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95%
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₆BrF₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13185396
Numéro CAS: 1214330-94-5