Imprimer
2-Amino-5-bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC49385-1G PC49385-250MG PC49385-5G
APOSPC49385-1GEA 238 EUR
APOSPC49385-1G APOSPC49385-250MG APOSPC49385-5G
2-Amino-5-bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
2-Amino-5-bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₅BrF₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19441382
Numéro CAS: 50419-85-7