7-Iodo-5-[(trifluoromethyl)thio]-1,3-benzoxazole
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
7-Iodo-1,3-benzoxazol-5-yl trifluoromethyl sulphide, 7-Iodo-5-[(trifluoromethyl)sulphanyl]-1,3-benzoxazole, 7-Iodo-5-[(trifluoromethyl)thio]benzo[d]oxazole
Formule:
C₈H₃F₃INOS Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD26407432 Numéro CAS: 1820736-27-3 |