Imprimer
5-Fluoro-2-iodobenzyl bromide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC49376-1G PC49376-250MG
APOSPC49376-1GEA 963 EUR
APOSPC49376-1G APOSPC49376-250MG
5-Fluoro-2-iodobenzyl bromide 97%
5-Fluoro-2-iodobenzyl bromide
Formule: C₇H₅BrFI
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18396961
Numéro CAS: 1261852-14-5
UN: 3261
ADR: 8,II