3-Fluoro-2-iodobenzaldehyde 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₄FIO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD07782054 Numéro CAS: 905808-02-8 |