Imprimer
2-Fluoro-3-iodobenzaldehyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC49373-1G PC49373-5G
APOSPC49373-1GEA 92.8 EUR
APOSPC49373-1G APOSPC49373-5G
2-Fluoro-3-iodobenzaldehyde 97%
2-Fluoro-3-iodobenzaldehyde
Formule: C₇H₄FIO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15528731
Numéro CAS: 146137-83-9