Imprimer
2,3-Diamino-6-fluorobenzotrifluoride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine, 4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylene-1,2-diamine
PC49367-1G PC49367-250MG PC49367-5G
APOSPC49367-1GEA 46.4 EUR
APOSPC49367-1G APOSPC49367-250MG APOSPC49367-5G
2,3-Diamino-6-fluorobenzotrifluoride 95%
2,3-Diamino-6-fluorobenzotrifluoride
Formule: C₇H₆F₄N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24850041
Numéro CAS: 1440535-07-8