Imprimer
3-Bromo-4-fluoro-5-(methylsulphonyl)aniline 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC49366-1G PC49366-250MG PC49366-5G
APOSPC49366-1GEA 174 EUR
APOSPC49366-1G APOSPC49366-250MG APOSPC49366-5G
3-Bromo-4-fluoro-5-(methylsulphonyl)aniline 95%
Formule: C₇H₇BrFNO₂S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD24850040
Numéro CAS: 1440535-19-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III