Imprimer
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): α,α,α,2,4-Pentafluoro-m-tolunitrile, 3-Cyano-2,6-difluorobenzotrifluoride
PC49365-1G PC49365-250MG PC49365-5G
APOSPC49365-1GEA 382 EUR
APOSPC49365-1G APOSPC49365-250MG APOSPC49365-5G
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 96%
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₂F₅N
Poids moléculaire: 207.1 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24850039
Numéro CAS: 1440535-21-6
UN: 3276
ADR: 6.1 III