Imprimer
2-Iodo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Iodo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphanyl]phenol, 4-Hydroxy-3-iodo-5-nitrophenyl trifluoromethyl sulphide
PC49360-1G PC49360-250MG
APOSPC49360-1GEA 754 EUR
APOSPC49360-1G APOSPC49360-250MG
2-Iodo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol 95%
2-Iodo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol
Formule: C₇H₃F₃INO₃S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD24850032
Numéro CAS: 1440535-09-0