Imprimer
2,2,2,2',6'-Pentafluoroacetophenone 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC49356-1G PC49356-5G
APOSPC49356-1GEA 140 EUR
APOSPC49356-1G APOSPC49356-5G
2,2,2,2',6'-Pentafluoroacetophenone 95%
2,2,2,2',6'-Pentafluoroacetophenone
Formule: C₈H₃F₅O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08447307
Numéro CAS: 1092712-26-9