3-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-Formyl-2-nitrobenzotrifluoride, 3-Nitro-α,α,α-trifluoro-p-tolualdehyde
Formule:
C₈H₄F₃NO₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD05664203 Numéro CAS: 102844-90-6 |