Imprimer
3-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-(Bromomethyl)-2-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene, 4-(Bromomethyl)-2-nitrobenzotrifluoride
PC49353-1G PC49353-250MG
APOSPC49353-1GEA 220 EUR
APOSPC49353-1G APOSPC49353-250MG
3-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
3-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₈H₅BrF₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16606359
Numéro CAS: 1227572-51-1
UN: 3261
ADR: 8,II