Imprimer
2-Amino-6-bromo-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Amino-6-bromo-4-[(trifluoromethyl)sulphanyl]phenol, 3-Bromo-2-hydroxy-5-[(trifluoromethyl)thio]aniline
PC49347-1G PC49347-250MG
APOSPC49347-1GEA 859 EUR
APOSPC49347-1G APOSPC49347-250MG
2-Amino-6-bromo-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol 97%
2-Amino-6-bromo-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol
Formule: C₇H₅BrF₃NOS
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD24369703
Numéro CAS: 1432075-81-4