Imprimer
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenylacetylene 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Bromo-5-ethynylbenzotrifluoride, 1-Bromo-4-ethynyl-2-(trifluoromethyl)benzene
PC49346-1G PC49346-250MG
APOSPC49346-1GEA 143 EUR
APOSPC49346-1G APOSPC49346-250MG
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenylacetylene 97%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenylacetylene
Formule: C₉H₄BrF₃
Point de fusion: 50 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD24369704
Numéro CAS: 142476-42-4