Imprimer
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)styrene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,6-Difluoro-3-vinylbenzotrifluoride, 1,3-Difluoro-4-ethenyl-2-(trifluoromethyl)benzene
PC49345-1G PC49345-250MG
APOSPC49345-1GEA 400 EUR
APOSPC49345-1G APOSPC49345-250MG
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)styrene
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)styrene
Formule: C₉H₅F₅
Poids moléculaire: 208.128 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD24369700
Numéro CAS: 1432075-80-3
UN: 1993
ADR: 3 III