Imprimer
Difluoro(pyridin-2-yl)acetic acid hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-[Carboxy(difluoro)methyl]pyridine hydrochloride, 2,2-Difluoro-2-(pyridin-2-yl)ethanoic acid hydrochloride
PC49343-1G PC49343-5G
APOSPC49343-1GEA 140 EUR
APOSPC49343-1G APOSPC49343-5G
Difluoro(pyridin-2-yl)acetic acid hydrochloride
Difluoro(pyridin-2-yl)acetic acid hydrochloride
Formule: C₇H₅F₂NO₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22392210
Numéro CAS: 1421603-45-3