Imprimer
2,6-Dibromo-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3,5-Dibromo-4-hydroxyphenyl trifluoromethyl sulphone
PC49337-1G PC49337-250MG
APOSPC49337-1GEA 348 EUR
APOSPC49337-1G APOSPC49337-250MG
2,6-Dibromo-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol
2,6-Dibromo-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol
Formule: C₇H₃Br₂F₃O₃S
Point de fusion: 150…154 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24369701
Numéro CAS: 432-79-1