3-Bromo-2-fluorophenacyl bromide 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-Bromo-1-(3-bromo-2-fluorophenyl)ethan-1-one, 2,3'-Dibromo-2'-fluoroacetophenone, 2-Bromo-1-(3-bromo-2-fluorophenyl)ethanone
Formule:
C₈H₅Br₂FO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD16140216 Numéro CAS: 1204333-47-0 UN: 3261 ADR: 8,III |