Imprimer
2-Amino-5-bromo-4-fluorobenzonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC49323-1G PC49323-250MG PC49323-5G
APOSPC49323-1GEA 52.2 EUR
APOSPC49323-1G APOSPC49323-250MG APOSPC49323-5G
2-Amino-5-bromo-4-fluorobenzonitrile 97%
2-Amino-5-bromo-4-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₄BrFN₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD23098943
Numéro CAS: 1334331-01-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III