3'-Bromo-2,2,2-trifluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3-Bromo-5-(trifluoroacetyl)benzotrifluoride, 1-[3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroethan-1-one
Formule:
C₉H₃BrF₆O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD23098942 Numéro CAS: 1132701-00-8 |