4-Bromo-2-fluorophenylacetylene
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-Bromo-1-ethynyl-2-fluorobenzene
Formule:
C₈H₄BrF Poids moléculaire: 199.02 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD02683523 Numéro CAS: 302912-33-0 |