Imprimer
2-(Trifluoromethyl)isonicotinaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC49315-1G PC49315-250MG
APOSPC49315-1GEA 270 EUR
APOSPC49315-1G APOSPC49315-250MG
2-(Trifluoromethyl)isonicotinaldehyde
2-(Trifluoromethyl)isonicotinaldehyde
Formule: C₇H₄F₃NO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06410678
Numéro CAS: 108338-20-1