1,4-Diethynyl-2-fluorobenzene
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₅F Point de fusion: 86…89 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD22580725 Numéro CAS: 137000-66-9 |